Läs mer
2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7047014
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11304006 1 g 1g
11314006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17232.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 214360-78-8
Molekylformel C14H21BO2
Molekylvikt (g/mol) 232.13
MDL-nummer MFCD01318178
InChI-nyckel ITLDRNGUSKUMRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 5,5-dimethyl-2-2,4,6-trimethylphenyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-mesityl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid neopentyl glycol cyclic ester, mesitylboronic acid 2,2-dimethyltrimethylene ester, 2,4,6-trimethyl-benzeneboronic acid neopentyl glycol cyclic ester, 2,4,6-trimethylphenylboronic acid neopentyl glycol ester, mesityleneboronic acid 2,2-dimethyltrimethylene cyclic ester
PubChem CID 11436188
IUPAC-namn 5,5-dimethyl-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
LEDER B1(OCC(CO1)(C)C)C2=C(C=C(C=C2C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Smältpunkt 46°C to 48°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 8689636
Formel vikt 232.13
Procent renhet 99%