Läs mer
2,4,6-trimetylbensensulfonhydrazid, TRC
Produktkod. 30453841
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30453841 500 mg
1 options
Produktkod. 30453841 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT798280500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonohydrazide
CAS 16182-15-3
Molekylformel C9H14N2O2S
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-Mesitylenesulfonic Acid','Hydrazide, (2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl)hydrazine(Mesitylsulfonyl)hydrazine, 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonic Acid Hydrazide, Mesitylenesulfonic Hydrazide, Mesitylenesulfonyl HydrazideN-(2,4,6-Trimethylphenylsulfonyl)hydrazine, NSC 158041
InChI formel InChI=1S/C9H14N2O2S/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)14(12,13)11-10/h4-5,11H,10H2,1-3H3
LEDER Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)NN
IUPAC-namn 2,4,6-trimetylbensensulfonohydrazid
Molekylvikt (g/mol) 214.28
Formel vikt 214.0776