Läs mer
2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl hydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10661642 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10661642 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10661642 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 185090250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
CAS 16182-15-3
MDL-nummer MFCD00007585
InChI-nyckel JQUBKTQDNVZHIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylbenzenesulfonyl hydrazide, mesitylene-2-sulphonohydrazide, 2-mesitylenesulfonyl hydrazide, 2-mesitylenesulfonohydrazide, 2-mesitylenesulfono hydrazide, benzenesulfonic acid,2,4,6-trimethyl-, hydrazide, hydrazino 2,4,6-trimethylphenyl sulfone, mesitylenesulphonohydrazide, mesitylenesulfonylhydrazide, 2-mesitylehesulfonohydrazide
PubChem CID 85321
IUPAC-namn 2,4,6-trimethylbenzenesulfonohydrazide
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)NN)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 4, 6-Trimethylbenzenesulfonyl hydrazide
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 110.0°C to 114.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H14N2O2S
Linjär formel (CH3)3C6H2SO2NHNH2
Kvantitet 25 g
Molekylvikt (g/mol) 214.28
Formel vikt 214.28
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl hydrazide
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.