Läs mer
2,4,6-Trimetylbensoesyra, 99 %
Produktkod. 11453784
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453784 10 g 10g
11463784 50 g 50g
11473784 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453784 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11831.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.54 SEK
    651.65 SEK / 10g
    Save 73.89 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 480-63-7 | C10H12O2 | 164,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 480-63-7
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.20
MDL-nummer MFCD00002481
InChI-nyckel FFFIRKXTFQCCKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitoic acid, mesitylenecarboxylic acid, beta-isodurylic acid, benzoic acid, 2,4,6-trimethyl, .beta.-isodurylic acid, unii-4pu2hg6787, 2-mesitylenecarboxylic acid, 2,4,6-trimethyl-benzoic acid, 2,6-trimethylbenzoic acid, benzoic acid,4,6-trimethyl
PubChem CID 10194
ChEBI CHEBI:64830
IUPAC-namn 2,4,6-trimetylbensoesyra
LEDER CC1=CC(C)=C(C(O)=O)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethylbenzoic acid
Smältpunkt 153 °C till 155 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1866187
Formel vikt 164.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.