Läs mer
2,4,6-Trimethylbenzonitrile, 98%
Produktkod. 11443854
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443854 25 g 25g
11433854 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11443854 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11882.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2571-52-0 | C10H11N | 145.205 g/mol
Den användes som mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2571-52-0
Molekylformel C10H11N
Molekylvikt (g/mol) 145.205
MDL-nummer MFCD00016378
InChI-nyckel SNIZBGQMWRHNDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitonitrile, benzonitrile, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethyl-benzonitrile, .beta.-isodurylonitrile, 2,4,6-trimethylbenzenecarbonitrile, cyanmesitylen, cyanomesitylene, mesitylnitrile, acmc-1cee4, benzonitrile,2,4,6-trimethyl
PubChem CID 137649
IUPAC-namn 2,4,6-trimetylbensonitril
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)C#N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethylbenzonitrile
Smältpunkt 50°C to 55°C
Kokpunkt 79°C to 80°C (2 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2044618
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 145.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.