Läs mer
2,4,6-Trimethylbenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trimethylbenzophenone |
| CAS | 954-16-5 |
| Molekylformel | C16 H16 O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Methanone','phenyl(2,4,6-trimethylphenyl)-, Benzophenone','2,4,6-trimethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,4,6-Trimethylbenzophenone, Benzoylmesitylene, Mesityl phenyl ketone, NSC 26923, Phenyl 2,4,6-trimethylphenyl ketone, Phenyl(2,4,6-trimethylphenyl)methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O/c1-11-9-12(2)15(13(3)10-11)16(17)14-7-5-4-6-8-14/h4-10H,1-3H3 |
| LEDER | Cc1cc(C)c(C(=O)c2ccccc2)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | phenyl-(2,4,6-trimethylphenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.3 |
| Formel vikt | 224.1201 |