Läs mer
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride, 98+%
Beskrivning
2,4,6-trimetylbensoylklorid används, i närvaro av pyridin, för att skydda OH-grupper som mesitoatestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
att skydda OH-grupper som mesitoatestrar.
Löslighet Reagerar långsamt med
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Luft- och fuktkänslig. Förvaras under kväve. Inkompatibel med starkt oxidationsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride |
| Densitet | 1.1 |
| Kokpunkt | 143°C to 146°C (60 mmHg) |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Brytningsindex | 1.529 |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 776108 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Löslighetsinformation | Reacts slowly with water. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.