Läs mer
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride, 98+%
Produktkod. 11427027
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427027 50 g 50g
11417027 10 g 10g
11437027 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14407.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 938-18-1 | C10H11ClO | 182.647 g/mol
2,4,6-trimetylbensoylklorid används, i närvaro av pyridin, för att skydda OH-grupper som mesitoatestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,4,6-trimetylbensoylklorid används, i närvaro av pyridin, för
att skydda OH-grupper som mesitoatestrar.
Löslighet Reagerar långsamt med
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Luft- och fuktkänslig. Förvaras under kväve. Inkompatibel med starkt oxidationsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 938-18-1
Molekylformel C10H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 182.647
MDL-nummer MFCD00013650
InChI-nyckel UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzoylchloride, 2,4,6-trimethyl-benzoyl chloride, pubchem13234, acmc-209rno, 2-mesitylenecarbonyl chloride, ksc491c5b, 2,4,6trimethylbenzoyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzoyl cloride
PubChem CID 97038
IUPAC-namn 2,4,6-trimetylbensoylklorid
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)Cl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Densitet 1.1
Kokpunkt 143°C to 146°C (60 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.529
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 776108
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts slowly with water.
Formel vikt 182.65
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.