Läs mer
2,4,6-trimetylbensoylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10522763 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10522763 50 g Glasflaska 50g
10119232 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10522763 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 244280500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 938-18-1 | C10H11ClO | 182.65 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 938-18-1
Molekylformel C10H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 182.65
MDL-nummer MFCD00013650
InChI-nyckel UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzoylchloride, 2,4,6-trimethyl-benzoyl chloride, pubchem13234, acmc-209rno, 2-mesitylenecarbonyl chloride, ksc491c5b, 2,4,6trimethylbenzoyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzoyl cloride
PubChem CID 97038
IUPAC-namn 2,4,6-trimetylbensoylklorid
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)Cl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4, 6-Trimethylbenzoyl chloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Kokpunkt 143°C to 146°C (60.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5280 to 1.53
Kvantitet 50 g
Formel vikt 182.65
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.