Läs mer
2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol, 98+%
Produktkod. 11341457
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341457 5 g 5g
11351457 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01952.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4170-90-5 | C10H14O | 150.221 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4170-90-5
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.221
MDL-nummer MFCD00014422
InChI-nyckel LODDFDHPSIYCTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylbenzyl alcohol, mesitylmethanol, mesitylcarbinol, 2,4,6-trimethylphenyl methanol, unii-rev3kvt84n, benzenemethanol, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzylic alcohol, benzyl alcohol, 2,4,6-trimethyl, rev3kvt84n, 2,4,6-trimethylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 20139
IUPAC-namn (2,4,6-trimetylfenyl)metanol
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)CO)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol
Smältpunkt 85°C to 89°C
Kokpunkt 140°C (15 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1862608
Formel vikt 150.22
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.