Läs mer
2,4,6-Trimethylbenzyl Chloride, TRC
Produktkod. 30454308
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454308 10 g
30451593 5 g
30449000 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30454308 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79595510G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1585-16-6
Molekylformel C10 H13 Cl
Molekylvikt (g/mol) 168.66
IUPAC-namn 2-(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
LEDER Cc1cc(C)c(CCl)c(C)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethylbenzyl Chloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H13Cl/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-5H,6H2,1-3H3
Formel vikt 168.0706