Läs mer
Alfa Aesar™ 2,4,6-Trimethylbenzyl mercaptan, 97%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trimethylbenzyl mercaptan |
| Smältpunkt | 46°C to 47°C |
| Kokpunkt | 120°C (5 mmHg) |
| Odör | Unpleasant |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Känslighet | Air Sensitive |
| Formel vikt | 166.29 |
| Procent renhet | 97% |