Läs mer
2,4,6-Trimethylbenzyl mercaptan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trimethylbenzyl mercaptan |
| CAS | 21411-42-7 |
| Molekylformel | C10 H14 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14S/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-5,11H,6H2,1-3H3 |
| LEDER | Cc1cc(C)c(CS)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | (2,4,6-trimethylphenyl)methanethiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.283 |
| Formel vikt | 166.082 |