Läs mer
2,4,6-trimetylbensylamin, 99 %
Produktkod. 10078851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10078851 1 g Glasflaska 1g
10088851 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10078851 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 351180010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
CAS: 40393-99-5 | C10H16N | 150,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40393-99-5
Molekylformel C10H16N
Molekylvikt (g/mol) 150.24
MDL-nummer MFCD03411013
InChI-nyckel DGSRAILDFBJNQI-UHFFFAOYSA-O
Synonym mesitylmethanamine, 2,4,6-trimethylbenzylamine, 2,4,6-trimethylphenyl methanamine, 1-mesitylmethanamine, benzenemethanamine, 2,4,6-trimethyl, 1-2,4,6-trimethylphenyl methanamine, 2,4,6-trimethylphenyl methylamine, 2,4,6-trimethylbenzylamine hydrochloride, 1-mesitylmethylamine, pubchem7408
PubChem CID 458433
LEDER CC1=CC(C)=C(C[NH3+])C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4, 6-Trimethylbenzylamine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5360 to 1.538
Kvantitet 1 g
Beilstein 12, IV, 2850
IUPAC-namn (2,4,6-trimetylfenyl)metanamin
Formel vikt 149.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4,6-Trimethylbenzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.