Läs mer
2,4,6-Trimethylphenol-d11, TRC
Produktkod. 30179537
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179537 50 mg
30179003 10 mg
30179407 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179537 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT80844650MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 362049-45-4
Molekylformel C9 D11 H O
Molekylvikt (g/mol) 147.26
Synonym Phen-3,5-d2-ol, 2,4,6-tri(methyl-d3)- (9CI)
IUPAC-namn 3,5-dideuterio-2,4,6-tris(trideuteriomethyl)phenol
LEDER [2H]c1c(c([2H])c(c(O)c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethylphenol-d11
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5,10H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D
Formel vikt 147.1579