Läs mer
2,4,6-trimetylfenylisocyanat, 98 %
Produktkod. 11353266
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11353266 1 g 1g
11363266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12611.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
CAS: 2958-62-5 | C10H11NO | 161,204 g/mol
2,4,6-trimetylfenylisocyanat används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2,4,6-trimetylfenylisocyanat används som en organisk kemisk
syntesintermediär.
Löslighet Det hydrolyserar
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, alkoholer, aminer, baser och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2958-62-5
Molekylformel C10H11NO
Molekylvikt (g/mol) 161.204
MDL-nummer MFCD00019909
InChI-nyckel HJHZRZFONUPQAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylphenyl isocyanate, mesityl isocyanate, 2,4,6-trimethylphenylisocyanate, acmc-1ckns, 2,4,6-trimethylbenzenisocyanate, 2-isocyanato-1,3,5-trimethyl-benzene, #
PubChem CID 595239
IUPAC-namn 2-isocyanato-1,3,5-trimetylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)N=C=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate
Smältpunkt 43°C to 46°C
Kokpunkt 218°C to 220°C
Flampunkt 104°C (219°F)
Odör Irritating
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2085601
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation It hydrolyzes in water.
Formel vikt 161.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P320-Särskild behandling krävs omedelbart (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.