Läs mer
2,4,6-trimetylfenylisocyanat, 98 %
Produktkod. 11363266
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363266 5 g 5g
11353266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12611.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2958-62-5 | C10H11NO | 161,204 g/mol
2,4,6-trimetylfenylisocyanat används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2,4,6-trimetylfenylisocyanat används som en organisk kemisk
syntesintermediär.
Löslighet Det hydrolyserar
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, alkoholer, aminer, baser och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2958-62-5
Molekylformel C10H11NO
Molekylvikt (g/mol) 161.204
MDL-nummer MFCD00019909
InChI-nyckel HJHZRZFONUPQAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylphenyl isocyanate, mesityl isocyanate, 2,4,6-trimethylphenylisocyanate, acmc-1ckns, 2,4,6-trimethylbenzenisocyanate, 2-isocyanato-1,3,5-trimethyl-benzene, #
PubChem CID 595239
IUPAC-namn 2-isocyanato-1,3,5-trimetylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)N=C=O)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate
Smältpunkt 43 °C till 46 °C
Kokpunkt 218 °C till 220 °C
Flampunkt 104 °C (219 °F)
Odör Irriterande
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2085601
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Den hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 161.21
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.