Läs mer
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid, 95%
Produktkod. 15505086 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15505086 1 g 1g
15515086 5 g 5g
15525086 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15505086 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 359790010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5980-97-2 | C9H13BO2 | 164.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5980-97-2
Molekylformel C9H13BO2
Molekylvikt (g/mol) 164.01
InChI-nyckel BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylboronic acid, 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid, 2-mesityleneboronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl, 2,4,6-trimethylboronic acid, boronic acid, b-2,4,6-trimethylphenyl, mesityl boronic acid, pubchem7895
PubChem CID 292184
IUPAC-namn (2,4,6-trimethylphenyl)boronic acid
LEDER B(C1=C(C=C(C=C1C)C)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Smältpunkt 131.0°C to 136.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 164.01
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.