Läs mer
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid, 95%
Produktkod. 15525086 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15525086 25 g 25g
15505086 1 g 1g
15515086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15525086 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 359790250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 5980-97-2 | C9H13BO2 | 164.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5980-97-2
Molekylformel C9H13BO2
Molekylvikt (g/mol) 164.01
InChI-nyckel BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylboronic acid, 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid, 2-mesityleneboronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl, 2,4,6-trimethylboronic acid, boronic acid, b-2,4,6-trimethylphenyl, mesityl boronic acid, pubchem7895
PubChem CID 292184
IUPAC-namn (2,4,6-trimethylphenyl)boronic acid
LEDER B(C1=C(C=C(C=C1C)C)C)(O)O
Specifica
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Smältpunkt 131.0°C to 136.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 164.01
Procent renhet 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.