Läs mer
2,4,6-Trimetylfenylhydrazin hydroklorid, 97 %
Código de producto. 11343096
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
11343096 1 g 1g
11353096 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11343096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10958.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 76195-82-9 | C9H15ClN2 | 186,68 g/mol
2,4,6-trimetylfenylhydrazinhydroklorid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4,6-trimetylfenylhydrazinhydroklorid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 76195-82-9
Molekylformel C9H15ClN2
Molekylvikt (g/mol) 186.68
MDL-nummer MFCD00052268
InChI-nyckel XFGPCULNJGZRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylhydrazine hydrochloride, 2,4,6-trimethylphenylhydrazine hydrochloride, 1-mesitylhydrazine hydrochloride, 2,4,6-trimethylphenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,4,6-trimethylphenyl-, hydrochloride, mesityl hydrazine hydrochloride
PubChem CID 2774883
IUPAC-namn (2,4,6-trimetylfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER Cl.CC1=CC(C)=C(NN)C(C)=C1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∽185 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3700289
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 186.69
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.