Läs mer
2,4,6-Trimetylfenylhydrazin hydroklorid, 97 %
Produktkod. 11353096
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353096 5 g 5g
11343096 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10958.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 76195-82-9 | C9H15ClN2 | 186,68 g/mol
2,4,6-trimetylfenylhydrazinhydroklorid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4,6-trimetylfenylhydrazinhydroklorid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76195-82-9
Molekylformel C9H15ClN2
Molekylvikt (g/mol) 186.68
MDL-nummer MFCD00052268
InChI-nyckel XFGPCULNJGZRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylhydrazine hydrochloride, 2,4,6-trimethylphenylhydrazine hydrochloride, 1-mesitylhydrazine hydrochloride, 2,4,6-trimethylphenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,4,6-trimethylphenyl-, hydrochloride, mesityl hydrazine hydrochloride
PubChem CID 2774883
IUPAC-namn (2,4,6-trimetylfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER Cl.CC1=CC(C)=C(NN)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∽185 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3700289
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 186.69
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.