Läs mer
2,4,6-Trimethylphenylmagnesium bromide, 1M in 2-MeTHF
Produktkod. 15490996
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490996 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15490996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54282.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2633-66-1 | C9H11BrMg | 223.40 g/mol
2,4,6-Trimethylphenylmagnesium bromide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4,6-Trimethylphenylmagnesium bromide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
It reacts with water.
Notes
Air and moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethylphenylmagnesium bromide
CAS 2633-66-1
Molekylformel C9H11BrMg
MDL-nummer MFCD00009663
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Air and moisture sensitive
Synonym 2-mesitylmagnesium bromide, mesitylmagnesium bromide, 2,4,6-trimethylphenylmagnesium bromide, 2-mesitylmagnesium bromide solution, mesmgbr, yxvsitsudrgill-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 2,4,6-trimethylphenyl, 2-mesitylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, 2,4,6-trimethylphenylmagnesium bromide, 1m in 2-methf, 2-mesitylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, grignard reagent
Löslighetsinformation It reacts with water.
InChI-nyckel VZMGGVXGYWKQPB-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC1=CC([Mg]Br)=CC(C)=C1C
IUPAC-namn magnesium;1,3,5-trimethylbenzene-6-ide;bromide
Molekylvikt (g/mol) 223.40
PubChem CID 5098599
Formel vikt 223.4
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M in 2-MeTHF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.