Läs mer
2,4,6-Trimethylpyridine-d11, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trimethylpyridine-D11 |
| CAS | 1219805-54-5 |
| Molekylformel | C8 D11 N |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 2,4,6-Tri(methyl-d3)pyridine-3,5-d2, 2,4,6-Trimethylpyridine-d11, 2,4,6-Trimethylpyridine-D11, 2,4,6-Collidine-d11 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5 H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c(nc(c([2 H])c1C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 3,5-dideuterio-2,4,6-tris(trideuteriomethyl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.2474 |
| Formel vikt | 132.1582 g/mol |
| Visa mer |