Läs mer
2,4,6-Trimethylpyridine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15891741
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15891741 250 mL 250ml
15881741 50 mL 50ml
15801751 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15891741 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8222670250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-75-8
Kvalitet Research
Molekylformel (CH3)3C5H2N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Specifikationer
Smältpunkt -43°C
Densitet 0.914 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 170°C to 172°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00006338
Kvantitet 250 mL
Synonym 2,4,6-Trimethylpyridine, sym.-Collidine, 2,4,6-Trimethylpyridine