Läs mer
2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate, 98+%
Produktkod. 11390054
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11390054 25 g 25g
11380054 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11390054 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00467.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 773-01-3 | C8H11BF4O | 209.98 g/mol
Det används i radikalaryleringsreaktionerna av 4, 6, 8-trimetylazulen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i radikalaryleringsreaktionerna av 4, 6, 8-trimetylazulen.
Löslighet Löslig i vatten och metanol
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 773-01-3
Molekylformel C8H11BF4O
Molekylvikt (g/mol) 209.98
MDL-nummer MFCD00032098
InChI-nyckel PYOPRIFMELCENN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylpyrylium tetrafluoroborate, 2,4,6-trimethyl-1??-pyran-1-ylium tetrafluoroborate, 2,4,6-trimethylpyrylium tetrafluoborate, 2,4,6-trimethylpyryliumtetrafluoroborate, pyrylium, 2,4,6-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-, pyrylium, 2,4,6-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, 2,4,6-trimethyl-1$l^ 4-pyran-1-ylium tetrafluoroborate
PubChem CID 164732
IUPAC-namn 2,4,6-trimetylpyrylium;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.CC1=CC(C)=[O+]C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate
Smältpunkt 224°C to 226°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3639361
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vikt 209.98
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.