Läs mer
2,4,6-trimetylstyren, 95%, stick. med 500 ppm 4-tert-butylkatechol
Description
2,4,6-trimetylstyren används som en mellanprodukt för att producera andra kemikalier som 2-metoxi-1-(2, 4, 6-trimetyl-fenyl)-etanon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
kemikalier som 2-metoxi-1-(2, 4, 6-trimetyl-fenyl)-etanon.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Den är känslig för ljus. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trimethylstyrene |
| Namnnotering | stabiliserad med 500 ppm 4-tert-butylkatechol |
| Densitet | 0.908 |
| Kokpunkt | 208 °C till 209 °C |
| Flampunkt | 75 °C (167 °F) |
| Brytningsindex | 1.5295 |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 1904365 |
| Löslighetsinformation | Löslig i metanol. |
| Formel vikt | 146.23 |
| Show More |
Safety and Handling
- 2,4,6-Trimethylstyrene
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trimethylstyrene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.