Läs mer
2,4,6-trimetylstyren, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15214744 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15214744 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15214744 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436280050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 769-25-5 | C11H14 | 146,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4, 6-Trimethylstyrene
CAS 769-25-5
Densitet 0.9060g/mL, 0.906
Kokpunkt 209 °C
Flampunkt 75 °C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Molekylformel C11H14
Kvantitet 5 g
Synonym 2,4,6-trimethylstyrene, 1,3,5-trimethyl-2-vinylbenzene, 2-vinylmesitylene, mesitylethylene, vinylmesitylene, styrene, 2,4,6-trimethyl, unii-89fv7yq871, benzene, 2-ethenyl-1,3,5-trimethyl, 2,6-trimethylstyrene, styrene,4,6-trimethyl
InChI-nyckel PDELBHCVXBSVPJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)C=C)C
IUPAC-namn 2-etenyl-1,3,5-trimetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 146.23
PubChem CID 13036
Formel vikt 146.23
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4,6-Trimethylstyrene, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.