Läs mer
2,4,6-trifenylpyryliumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11453747
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453747 25 g 25g
11443747 5 g 5g
11463747 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18217.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 448-61-3 | C23H17BF4O | 396.19 g/mol
2,4,6-trifenylpyryliumtetrafluorborat används som ett sensibiliseringsmedel för att utföra fotooxidation av katekol. Det används också vid framställning av tre N-alkylpyridinium fotosensibilisatorer genom att reagera med (1R,2S)-(-)-norefedrin, (S)-(+)-2-(aminometyl)pyrrolidin och (R)-(-)-1-cyklohexyletylamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,4,6-trifenylpyryliumtetrafluorborat används som sensibilisator för att utföra fotooxidation av katekol. Det används också vid framställning av tre N-alkylpyridinium fotosensibilisatorer genom att reagera med (1R,2S)-(-)-norefedrin, (S)-(+)-2-(aminometyl)pyrrolidin och (R)-(-)-1-cyklohexyletylamin.
Löslighet
Olösligt i vatten, etylalkohol, dietyleter. Löslig i trifluorättiksyra.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt. Förvaras under inert gas. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 448-61-3
Molekylformel C23H17BF4O
Molekylvikt (g/mol) 396.19
MDL-nummer MFCD00012001
InChI-nyckel VQYPWMWEJGDSTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triphenylpyrylium tetrafluoroborate, 2,4,6-triphenyl-1??-pyran-1-ylium tetrafluoroborate, 2,4,6-triphenylpyryliumtetrafluoroborate, pyrylium, 2,4,6-triphenyl-, tetrafluoroborate 1-, 2,4,6-triphenyl-pyrylium tetrafluoroborate
PubChem CID 9930615
IUPAC-namn 2,4,6-trifenylpyrylium;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.C1=CC=C(C=C1)C1=CC(=[O+]C(=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
Smältpunkt 248°C to 254°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3586533
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water,ethyl alcohol,diethyl ether. Soluble in trifluroacetic acid.
Formel vikt 396.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.