Läs mer
2,4,6-Tripyridyl-S-triazin, 101,0 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11413531 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413531 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11413531 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210312905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1795.00 SEK
    1705.91 SEK / 5g
    Save 89.09 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4, 6-Tripyridyl-S-triazine
CAS 3682-35-7
Färg Brun
Analysprocentintervall 1.01
Molekylformel C18H12N6
MDL-nummer MFCD00006045
Kvantitet 5 g
Synonym 2,4,6-tripyridyl-s-triazine, 2,4,6-tris 2-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-1,3,5-triazine, terpyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-s-triazine, tptz iron reagent, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tri-2-pyridinyl, tri-2-pyridyl-s-triazine, s-triazine, tri-2-pyridyl, 2,4,6-tris 2-pyridyl-1,3,5-triazine
InChI-nyckel KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(N=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
IUPAC-namn tris(pyridin-2-yl)-1,3,5-triazin
Molekylvikt (g/mol) 312.34
PubChem CID 77258
Formel vikt 312.3
Fysisk form Fint pulver