Läs mer
2,4,6-Tris(2,4,6-tribomophenoxy)-1,3,5-triazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Tris-(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5-triazine |
| CAS | 25713-60-4 |
| Molekylformel | C21 H6 Br9 N3 O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2,4,6-Tris(2,4,6-tribomophenoxy)-1,3,5-triazine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H6Br9N3O3/c22-7-1-10(25)16(11(26)2-7)34-19-31-20(35-17-12(27)3-8(23)4-13(17)28)33-21(32-19)36-18-14(29)5-9(24)6-15(18)30/h1-6H |
| LEDER | Brc1cc(Br)c(Oc2nc(Oc3c(Br)cc(Br)cc3Br)nc(Oc4c(Br)cc(Br)cc4Br)n2)c(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 2,4,6-tris(2,4,6-tribromophenoxy)-1,3,5-triazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 1067.43 |
| Formel vikt | 1058.306 |