Läs mer
2,4,6-Tris(2-propen-1-yloxy)-benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Tris(2-propen-1-yloxy)-benzaldehyde |
| CAS | 1191271-16-5 |
| Molekylformel | C16H18O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,4,6-Tris(allyloxy)benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O4/c1-4-7-18-13-10-15(19-8-5-2)14(12-17)16(11-13)20-9-6-3/h4-6,10-12H,1-3,7-9H2 |
| LEDER | [H]C(C1=C(OCC=C)C=C(OCC=C)C=C1OCC=C)=O |
| IUPAC-namn | 2,4,6-tris(allyloxy)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.31 |
| Formel vikt | 274.12 |