Läs mer
2,4,6-Tris(3-pyridyl)-1,3,5-triazine, 97%
Produktkod. 15417617
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15417617 5 g 5g
15407617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15417617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H36052.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42333-76-6 | C18H12N6 | 312.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42333-76-6
Molekylformel C18H12N6
Molekylvikt (g/mol) 312.34
MDL-nummer MFCD23379843
InChI-nyckel UOSYDSDIRAXTTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tris 3-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri-3-pyridinyl-1,3,5-triazine, tris pyridin-3-yl-1,3,5-triazine, 2,4,6-tris 3-pyridyl-1,3,5-triazine
PubChem CID 11472427
IUPAC-namn 2,4,6-tripyridin-3-yl-1,3,5-triazin
LEDER C1=CC(=CN=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CN=CC=C1)C1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tris(3-pyridyl)-1,3,5-triazine
Smältpunkt >300°C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 5 g
Formel vikt 312.33
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.