Läs mer
2,4,6-Tris(3-pyridyl)-1,3,5-triazine, 97%
Produktkod. p-7052535
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15407617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H36052.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 42333-76-6 | C18H12N6 | 312.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42333-76-6
Molekylformel C18H12N6
Molekylvikt (g/mol) 312.34
MDL-nummer MFCD23379843
InChI-nyckel UOSYDSDIRAXTTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tris 3-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri-3-pyridinyl-1,3,5-triazine, tris pyridin-3-yl-1,3,5-triazine, 2,4,6-tris 3-pyridyl-1,3,5-triazine
PubChem CID 11472427
IUPAC-namn 2,4,6-tripyridin-3-yl-1,3,5-triazin
LEDER C1=CC(=CN=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CN=CC=C1)C1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tris(3-pyridyl)-1,3,5-triazine
Smältpunkt >300°C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Formel vikt 312.33
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4,6-Tris(3-pyridyl)-1,3,5-triazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2,4,6-Tris(3-pyridyl)-1,3,5-triazine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.