missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4,6-Tris-(4-bromophenyl)[1,3,5]triazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Tris-(4-bromophenyl)[1,3,5]triazine |
| CAS | 30363-03-2 |
| Molekylformel | C21H12Br3N3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,4,6-Tris(4-bromophenyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tri(4-bromophenyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(p-bromophenyl)triazine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H12Br3N3/c22-16-7-1-13(2-8-16)19-25-20(14-3-9-17(23)10-4-14)27-21(26-19)15-5-11-18(24)12-6-15/h1-12H |
| LEDER | Brc1ccc(cc1)c2nc(nc(n2)c3ccc(Br)cc3)c4ccc(Br)cc4 |
| IUPAC-namn | 2,4,6-tris(4-bromophenyl)-1,3,5-triazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 546.05 |
| Formel vikt | 542.8581 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?