Läs mer
2,4,6-Tris(allyloxi)-1,3,5-triazin, 98%, stab. med 100 ppm hydrokinon, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15410847
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15410847 50 g 50g
1 options
Produktkod. 15410847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16274.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 101-37-1 | C12H15N3O3 | 249.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine
Namnnotering stabiliserat med 100 ppm hydrokinon
CAS 101-37-1
Smältpunkt 25 °C till 28 °C
Kokpunkt 149 °C till 150 °C (4 mmHg)
Flampunkt 166 °C (331 °F)
Molekylformel C12H15N3O3
MDL-nummer MFCD00006049
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3077
Synonym triallyl cyanurate, 2,4,6-triallyloxy-1,3,5-triazine, triallyl cyanaurate, activator oc, rhenofit tac, cyanuric acid triallyl ester, perkalink 300, tripropargyl cyanurate, perkalink 300-50d, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris 2-propenyloxy
InChI-nyckel BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CCOC1=NC(=NC(=N1)OCC=C)OCC=C
IUPAC-namn 2,4,6-tris(prop-2-enoxi)-1,3,5-triazin
Molekylvikt (g/mol) 249.27
PubChem CID 7555
Formel vikt 249.27
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.