Läs mer
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15816640
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15816640 250 g 250g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15816640 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8203590250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Stabilized for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 101-37-1
Smältpunkt 26°C to 27°C
Densitet 1.11 g/cm3 at 30°C
Kokpunkt 149°C to 150°C/3 hPa (Decomposes)
MDL-nummer MFCD00006049
Kvantitet 250 g
Synonym 2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine, Cyanuric acid triallyl ester, Triallyl cyanurate, 2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine
Molekylvikt (g/mol) 249.27