Läs mer
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine |
| CAS | 369-22-2 |
| Molekylformel | C6H3N3F6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3F6N3/c7-1(8)4-13-5(2(9)10)15-6(14-4)3(11)12/h1-3H |
| LEDER | FC(F)c1nc(nc(n1)C(F)F)C(F)F |
| IUPAC-namn | 2,4,6-tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.09 |
| Formel vikt | 231.0231 |