Läs mer
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol, Thermo Scientific™
Produktkod. 17730569 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17730569 25 g
17740569 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17730569 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469290250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
Specifikationer
Alfa vektor TRISDIMETHYLAMINOMETHYLPHENOL
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol
CAS 90-72-2
Färg Färglös till gul
Flampunkt 149°C
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C15 H27 N3 O
Brytningsindex 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
MDL-nummer 00008330
Kvantitet 25 g
UN-nummer 2735
Molekylvikt (g/mol) 265.4
Fysisk form Viskös vätska