Läs mer
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol, Thermo Scientific™
Produktkod. 17740569 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17740569 100 g
17730569 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17740569 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469291000
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Alfa vektor TRISDIMETYLAMINOMETYLFENOL
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol
CAS 90-72-2
Färg Färglös till gul
Flampunkt 149 °C
Infrarött spektrum Konformerar
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C15 H27 N3 O
Brytningsindex 1,5150 till 1,5170 (20 °C, 589 nm)
MDL-nummer 00008330
Kvantitet 100 g
UN-nummer 2735
Molekylvikt (g/mol) 265.4
Fysisk form Viskös vätska