Läs mer
2,4,6-Tris(trifluormetyl)-1,3,5-triazin, 98 %
Produktkod. 11385035
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11385035 1 g 1g
11499477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11385035 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22001.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 368-66-1 | C6F9N3 | 285,07 g/mol
2,4,6-Tris(trifluormetyl)-1,3,5-triazin används för att framställa 1-fenyl-4,6-bis-trifluorometyl-lH-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin genom att reagera med natrium-5-amino-1-fenyl-lH-pyrazol-4-karboxylat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,4,6-Tris(trifluormetyl)-1,3,5-
triazin används för att framställa 1-fenyl-4,6-bis-trifluormetyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin genom att reagera med natrium-5-amino-1-fenyl-1H-pyrazol-4-karboxylat.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 368-66-1
Molekylformel C6F9N3
Molekylvikt (g/mol) 285.07
MDL-nummer MFCD00042436
InChI-nyckel LSGBKABSSSIRJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tris trifluoromethyl-1,3,5-triazine, s-triazine, 2,4,6-tris trifluoromethyl, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris trifluoromethyl, 2,4,6-tris trifluoromethyl-sym-triazine, 2,4,6-tris trifluoromethyl-s-triazine, tris trifluoromethyl-1,3,5-triazine, acmc-1cp6j, 5-26-01-00320 beilstein handbook reference, 1,3,5-triazine,2,4,6-tris trifluoromethyl, 2,4,6-tris trifluoromethyl-1,3,5 triazine
PubChem CID 9715
IUPAC-namn 2,4,6-tris(trifluormetyl)-1,3,5-triazin
LEDER FC(F)(F)C1=NC(=NC(=N1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Densitet 1.596
Kokpunkt 95 °C till 96 °C
Flampunkt Hold (Håll)
Brytningsindex 1.322
Kvantitet 1 g
Beilstein 302339
Formel vikt 285.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.