Läs mer
2,4,6-tris(Trifluorometyl)-1,3,5-triazin, TRC
Produktkod. 30136655
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136655 1 g
17980855 100 mg
17903985 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7952281G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 368-66-1
Molekylformel C6N3F9
Molekylvikt (g/mol) 285.06
Synonym 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-s-triazine
IUPAC-namn 2,4,6-tris(trifluormetyl)-1,3,5-triazin
LEDER FC(F)(F)c1nc(nc(n1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-tris(Trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6F9N3/c7-4(8,9)1-16-2(5(10,11)12)18-3(17-1)6(13,14)15
Formel vikt 284.9949