Läs mer
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)benzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)benzamide |
| CAS | 25753-21-3 |
| Molekylformel | C10H4F9NO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H4F9NO/c11-8(12,13)3-1-4(9(14,15)16)6(7(20)21)5(2-3)10(17,18)19/h1-2H,(H2,20,21) |
| LEDER | NC(=O)c1c(cc(cc1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,4,6-tris(trifluoromethyl)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.13 |
| Formel vikt | 325.0149 |