missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4,6-Tritert-butylpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Tritert-butylpyridine |
| CAS | 20336-15-6 |
| Molekylformel | C17H29N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,4,6-Tri-tert-butylpyridine, 2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)pyridine, NSC 175797 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H29N/c1-15(2,3)12-10-13(16(4,5)6)18-14(11-12)17(7,8)9/h10-11H,1-9H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2,4,6-tritert-butylpyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.42 |
| Formel vikt | 247.23 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?