missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4,7,8,9-Pentaacetyl-D-N-acetylglycolylneuraminic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,7,8,9-Pentaacetyl-D-N-acetylglycolylneuraminic Acid Meth |
| CAS | 118865-38-6 |
| Molekylformel | C24 H33 N O16 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H33NO16/c1-11(26)35-9-18(38-14(4)29)21(39-15(5)30)22-20(25-19(32)10-36-12(2)27)17(37-13(3)28)8-24(41-22,23(33)34-7)40-16(6)31/h17-18,20-22H,8-10H2,1-7H3,(H,25,32)/t17-,18+,20+,21+,22+,24?/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)C1(C[C@H](OC(=O)C)[C@@H](NC(=O)COC(=O)C)[C@@H](O1)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl (4S,5R,6R)-2,4-diacetyloxy-5-[(2-acetyloxyacetyl)amino]-6-[(1S,2R)-1,2,3-triacetyloxypropyl]oxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 591.52 |
| Formel vikt | 591.1799 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?