missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol (mix of (±) and meso) |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O2/c1-11(2)13(5,15)9-7-8-10-14(6,16)12(3)4/h11-12,15-16H,9-10H2,1-6H3 |
| Formel vikt | 226.1933 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?