Läs mer
2,4,7-Triamino-6-fenylpteridin, 98 %
Produktkod. 11410521
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410521 5 g 5g
11420521 25 g 25g
11430521 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410521 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20044.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 396-01-0 | C12H11N7 | 253,269 g/mol
Svagt diuretikum med kaliumsparande egenskaper som blockerar återupptaget av natrium i njurarna
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 396-01-0
Molekylformel C12H11N7
Molekylvikt (g/mol) 253.269
MDL-nummer MFCD00006708
InChI-nyckel FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym triamterene, 2,4,7-triamino-6-phenylpteridine, dyrenium, triamteren, dytac, pterofen, pterophene, triamteril, triteren, ademin
PubChem CID 5546
IUPAC-namn 6-fenylpteridin-2,4,7-triamin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(N=C2N)N=C(N=C3N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 266723
Merck Index 14,9599
Formel vikt 253.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.