Läs mer
2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2-methylpropane-2,1-diyl) bis(3-(3-(tert-butyl)-4-hydroxy-5-methylphenyl)propanoate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2-methylpropane-2,1-diyl) bis(3-(3-(tert-butyl)-4-hydroxy-5-methylphenyl)propanoate) |
| CAS | 90498-90-1 |
| Molekylformel | C43H64O10 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, 3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-5-methyl-, 2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2,2-dimethyl-2,1-ethanediyl) ester (9CI), 2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane, benzenepropanoic acid deriv., (2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diyl)bis(2,2-dimethyl-2,1-ethanediyl) bis[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate], 3,9-Bis[1,1-dimethyl-2-[(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy]ethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane, 3,9-Bis[1,1-dimethyl-2-[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy]ethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane, 3,9-Bis[1,1-dimethyl-2-[beta-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy]ethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro(5.5)undecane, 3,9-Bis[2-[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy]-1,1-dimethylethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane, A 80, ADK Stab AO 80, ADK Stab LX 803A, AO 80, Antioxidant AO 80, Antioxidant GA 80, GA, GA 80, LX 802, Mark AO 80, Sumilizer AG 80, Sumilizer GA, Sumilizer GA 80 |
| InChI formel | InChI=1S/C43H64O10/c1-27-17-29(19-31(35(27)46)39(3,4)5)13-15-33(44)48-21-41(9,10)37-50-23-43(24-51-37)25-52-38(53-26-43)42(11,12)22-49-34(45)16-14-30-18-28(2)36(47)32(20-30)40(6,7)8/h17-20,37-38,46-47H,13-16,21-26H2,1-12H3 |
| LEDER | Cc1cc(CCC(=O)OCC(C)(C)C2OCC3(COC(OC3)C(C)(C)COC(=O)CCc4cc(C)c(O)c(c4)C(C)(C)C)CO2)cc(c1O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | [2-[3-[1-[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propanoyloxy]-2-methylpropan-2-yl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecan-9-yl]-2-methylpropyl] 3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 740.96 |
| Formel vikt | 740.4499 |