Läs mer
2-(4-Acetoxyphenyl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-Acetoxyphenyl)ethanol |
| CAS | 60037-43-6 |
| Molekylformel | C10H12O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-(2-Hydroxyethyl)phenyl Acetate, 4-(Acetyloxy)benzeneethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-8(12)13-10-4-2-9(3-5-10)6-7-11/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccc(CCO)cc1 |
| IUPAC-namn | [4-(2-hydroxyethyl)phenyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vikt | 180.0786 |