Läs mer
2-(4’-Acetyl-2-fluoro-biphenyl-4-yl)-propionic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4'Acetyl-2-fluoro-biphenyl-4-yl)-propionic Acid Methyl E |
| CAS | 215175-83-0 |
| Molekylformel | C18 H17 F O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17FO3/c1-11(18(21)22-3)15-8-9-16(17(19)10-15)14-6-4-13(5-7-14)12(2)20/h4-11H,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccc(cc2)C(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl 2-[4-(4-acetylphenyl)-3-fluorophenyl]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.32 |
| Formel vikt | 300.1162 |