Läs mer
2-(4-acetylpiperazin-1-yl)pyridin-5-borsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10440584
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10440584 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10440584 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00066DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4-Acetylpiperazin-1-yl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1073372-01-6
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C17H26BN3O3
MDL-nummer MFCD09027063
Kvantitet 1 g
Synonym 2-4-acetylpiperazin-1-yl pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 1-4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethanone, 2-4-acetylpiperazin-1-yl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-4-acetylpiperazin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 1-4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethanone, 1-4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethan-1-one
InChI-nyckel RNFCDPMIZSSWDQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(=O)C
IUPAC-namn 1-[4-[5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 331.223
PubChem CID 43811064
Formel vikt 331.22
Procent renhet 97%